1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR966366-1G OR966366-250MG OR966366-500MG
APOSOR966366-1GEA 1180 EUR
APOSOR966366-1G APOSOR966366-250MG APOSOR966366-500MG
1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28502507
CAS nummer: 1419590-81-0