2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR966497-100MG OR966497-250MG
APOSOR966497-100MGEA 76 EUR
APOSOR966497-100MG APOSOR966497-250MG
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide
Formule: C₇H₁₄N₂·2BrH
MW: 288.023 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27964259
CAS nummer: 77415-55-5