[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9675-1G OR9675-250MG
APOSOR9675-1GEA 264 EUR
APOSOR9675-1G APOSOR9675-250MG
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213664
CAS nummer: 771573-25-2
UN: 2735
ADR: 8,III