Acridine-9-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9679-1G OR9679-5G OR9679-25G
APOSOR9679-1GEA 0 EUR
APOSOR9679-1G APOSOR9679-5G APOSOR9679-25G
Acridine-9-carboxylic acid
Acridine-9-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉NO₂
Smeltpunt: 290 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009734
CAS nummer: 5336-90-3