4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-4'-(thien-2-yl)acetophenone, 2-Bromo-1-[4-(thien-2-yl)phenyl]ethan-1-one
OR9681-1G OR9681-250MG
APOSOR9681-1GEA 358 EUR
APOSOR9681-1G APOSOR9681-250MG
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide
Formule: C₁₂H₉BrOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06659059
CAS nummer: 128746-80-5