4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
OR9682-1G OR9682-5G
APOSOR9682-1GEA 364 EUR
APOSOR9682-1G APOSOR9682-5G
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide
Formule: C₁₁H₉BrS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659060
CAS nummer: 81443-46-1