Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR968327-1G OR968327-500MG
APOSOR968327-1GEA 1160 EUR
APOSOR968327-1G APOSOR968327-500MG
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22488927
CAS nummer: 1824127-03-8