4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (4-Iodophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9707-10G OR9707-25G OR9707-5G OR9707-100G
APOSOR9707-10GEA 0 EUR
APOSOR9707-10G APOSOR9707-25G APOSOR9707-5G APOSOR9707-100G
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₇IN₂·ClH
MW: 270.499 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060724
CAS nummer: 62830-55-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III