4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9717-1G OR9717-250MG
APOSOR9717-1GEA 191 EUR
APOSOR9717-1G APOSOR9717-250MG
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected 95%
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₄S
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659069
CAS nummer: 365413-31-6