2-Bromo-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9719-1G OR9719-250MG
APOSOR9719-1GEA 274 EUR
APOSOR9719-1G APOSOR9719-250MG
2-Bromo-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one 97%
2-Bromo-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
Formule: C₁₀H₆Br₂O₂
Smeltpunt: 135…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658982
CAS nummer: 7039-76-1
UN: 3261
ADR: 8,II