2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Carboxyphenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
OR9731-1G OR9731-250MG
APOSOR9731-1GEA 144 EUR
APOSOR9731-1G APOSOR9731-250MG
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Smeltpunt: 125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01125264
CAS nummer: 92028-57-4