1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9733-1G OR9733-250MG OR9733-50MG
APOSOR9733-1GEA 205 EUR
APOSOR9733-1G APOSOR9733-250MG APOSOR9733-50MG
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 90%
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659088
CAS nummer: 845885-94-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III