2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9759-1G OR9759-250MG
APOSOR9759-1GEA 162 EUR
APOSOR9759-1G APOSOR9759-250MG
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₁₅H₁₀ClNO₂S₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08271911
CAS nummer: 868755-57-1
UN: 3261
ADR: 8,III