2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9768-25G OR9768-5G OR9768-100G
APOSOR9768-25GEA 336 EUR
APOSOR9768-25G APOSOR9768-5G APOSOR9768-100G
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₅N
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788280
CAS nummer: 22652-14-8