1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9787-10G OR9787-1G OR9787-5G
APOSOR9787-10GEA 349 EUR
APOSOR9787-10G APOSOR9787-1G APOSOR9787-5G
1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine 97%
1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01466619
CAS nummer: 198281-54-8