2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Morpholin-4-yl)pyridine-4-carboxaldehyde, 4-(4-Formylpyridin-2-yl)morpholine
OR9796-1G OR9796-250MG
APOSOR9796-1GEA 301 EUR
APOSOR9796-1G APOSOR9796-250MG
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192.214 g/mol
Smeltpunt: 62…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060524
CAS nummer: 864068-87-1