3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9862-1G OR9862-500MG
APOSOR9862-1GEA 366 EUR
APOSOR9862-1G APOSOR9862-500MG
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide
Formule: C₁₄H₁₆N₂O
Smeltpunt: 127…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659620
CAS nummer: 900014-85-9