3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9871-1G OR9871-5G
APOSOR9871-1GEA 184 EUR
APOSOR9871-1G APOSOR9871-5G
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one 97%
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one
Formule: C₁₄H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798377
CAS nummer: 1504-78-5