2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9874-1G OR9874-250MG
APOSOR9874-1GEA 292 EUR
APOSOR9874-1G APOSOR9874-250MG
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179595
CAS nummer: 62260-39-3