Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9920-10G OR9920-25G
APOSOR9920-10GEA 87.9 EUR
APOSOR9920-10G APOSOR9920-25G
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₉NO₃
Kookpunt: 169…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00667804
CAS nummer: 136081-74-8