4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride, 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9946-25G OR9946-5G OR9946-100G
APOSOR9946-25GEA 637 EUR
APOSOR9946-25G APOSOR9946-5G APOSOR9946-100G
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride, 90%
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride,
Formule: C₇H₇Cl₂NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369084
CAS nummer: 503058-51-3