4-Amino-3,5-diiodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9959-1G OR9959-5G OR9959-10G
APOSOR9959-1GEA 23.4 EUR
APOSOR9959-1G APOSOR9959-5G APOSOR9959-10G
4-Amino-3,5-diiodopyridine
4-Amino-3,5-diiodopyridine
Formule: C₅H₄I₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663851
CAS nummer: 98136-86-8