3-Bromo-4-phenylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9978-1G OR9978-250MG OR9978-5G
APOSOR9978-1GEA 132 EUR
APOSOR9978-1G APOSOR9978-250MG APOSOR9978-5G
3-Bromo-4-phenylpyridine
3-Bromo-4-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
Smeltpunt: 46…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114247
CAS nummer: 88345-89-5