6-(Perfluorohexyl)hexanol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0078-1G PC0078-5G
APOSPC0078-1GEA 213 EUR
APOSPC0078-1G APOSPC0078-5G
6-(Perfluorohexyl)hexanol 96%
6-(Perfluorohexyl)hexanol
Formule: C₁₂H₁₃F₁₃O
Dichtheid: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153241
CAS nummer: 161981-35-7