3-Chloro-4-fluorocinnamic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acrylic acid, 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
PC0084-1G PC0084-25G PC0084-5G
APOSPC0084-1GEA 22 EUR
APOSPC0084-1G APOSPC0084-25G APOSPC0084-5G
3-Chloro-4-fluorocinnamic acid 95%
3-Chloro-4-fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆ClFO₂
MW: 200.6 g/mol
Smeltpunt: 173…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631393
CAS nummer: 58537-11-4