3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0086-1G PC0086-250MG
APOSPC0086-1GEA 876 EUR
APOSPC0086-1G APOSPC0086-250MG
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₄F₃NOS
Kookpunt: 45 °C (0,01 mm Hg)
Dichtheid: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673057
CAS nummer: 55225-88-2