2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0131-1G PC0131-5G
APOSPC0131-1GEA 228 EUR
APOSPC0131-1G APOSPC0131-5G
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Formule: C₃H₂BrF₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153719
CAS nummer: 422-22-0