Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (2Z)-but-2-ene-1,4-dioate, Maleic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl)ester
PC0148-25G PC0148-5G
APOSPC0148-25GEA 191 EUR
APOSPC0148-25G APOSPC0148-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate
Formule: C₈H₆F₆O₄
Kookpunt: 50 °C (144 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078313
CAS nummer: 116401-64-0