2,2-Difluoropropane-1,3-diol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC01484-1G PC01484-5G PC01484-250MG
APOSPC01484-1GEA 93.5 EUR
APOSPC01484-1G APOSPC01484-5G APOSPC01484-250MG
2,2-Difluoropropane-1,3-diol 98%
2,2-Difluoropropane-1,3-diol
Formule: C₃H₆F₂O₂
Smeltpunt: 51…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619633
CAS nummer: 428-63-7