3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-(bromomethyl)benzotrifluoride
PC01485-1G PC01485-5G
APOSPC01485-1GEA 81.8 EUR
APOSPC01485-1G APOSPC01485-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185413
CAS nummer: 372120-77-9
UN: 3261
ADR: 8,III