4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Cyano-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 6-Amino-3-cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC01486-1G PC01486-250MG
APOSPC01486-1GEA 579 EUR
APOSPC01486-1G APOSPC01486-250MG
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25976371
CAS nummer: 1448858-64-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III