3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC01488-10G PC01488-100G PC01488-25G PC01488-5G
APOSPC01488-10GEA 0 EUR
APOSPC01488-10G APOSPC01488-100G APOSPC01488-25G APOSPC01488-5G
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
Smeltpunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835492
CAS nummer: 2729-34-2