3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Iodo-4-nitrophenyl trifluoromethyl ether, 2-Iodo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC01489-1G PC01489-5G PC01489-25G
APOSPC01489-1GEA 70.1 EUR
APOSPC01489-1G APOSPC01489-5G APOSPC01489-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formule: C₇H₃F₃INO₃
MW: 333.003 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194454
CAS nummer: 194344-29-1