5-Bromo-2-fluorothioanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Bromo-1-fluoro-2-(methylsulphanyl)benzene, 5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphide
PC01511-1G PC01511-5G
APOSPC01511-1GEA 176 EUR
APOSPC01511-1G APOSPC01511-5G
5-Bromo-2-fluorothioanisole
5-Bromo-2-fluorothioanisole
Formule: C₇H₆BrFS
MW: 221.09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22056774
CAS nummer: 1370025-62-9