2-Bromo-6-fluorothioanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC01512-1G PC01512-25G PC01512-5G
APOSPC01512-1GEA 278 EUR
APOSPC01512-1G APOSPC01512-25G APOSPC01512-5G
2-Bromo-6-fluorothioanisole
2-Bromo-6-fluorothioanisole
Formule: C₇H₆BrFS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22056775
CAS nummer: 1370025-53-8