2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Iodo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC01522-1G PC01522-250MG
APOSPC01522-1GEA 402 EUR
APOSPC01522-1G APOSPC01522-250MG
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃IN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22123874
CAS nummer: 1321530-57-7