2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,5-Dichloro-1-fluoro-3-methylbenzene
PC01531-5G PC01531-1G
APOSPC01531-5GEA 196 EUR
APOSPC01531-5G APOSPC01531-1G
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Cl₂F
MW: 179.019 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16817664
CAS nummer: 1242339-87-2