4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC01535-1G PC01535-250MG
APOSPC01535-1GEA 584 EUR
APOSPC01535-1G APOSPC01535-250MG
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Formule: C₈H₃BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28348374
CAS nummer: 1820618-26-5