Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Perfluoroisopropoxy)-1,1,2,2-tetrafluoro-4-iodobutane, 7-Iodo-1,1,1,2,4,4,5,5-octafluoro-2-(trifluoromethyl)-3-oxaheptane, 1-[(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)oxy]-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
PC01640-1G PC01640-250MG PC01640-5G
APOSPC01640-1GEA 190 EUR
APOSPC01640-1G APOSPC01640-250MG APOSPC01640-5G
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether
Formule: C₇H₄F₁₁IO
MW: 439.993 g/mol
Kookpunt: 85…87 °C (100 mm Hg)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23381072
CAS nummer: 25080-20-0