4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 2-Formyl-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
PC01643-1G PC01643-5G
APOSPC01643-1GEA 22 EUR
APOSPC01643-1G APOSPC01643-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15479075
CAS nummer: 1215310-75-0