4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC01644-1G PC01644-5G
APOSPC01644-1GEA 121 EUR
APOSPC01644-1G APOSPC01644-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formule: C₉H₈ClF₃O₂S
Smeltpunt: 91…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11046211
CAS nummer: 1086389-83-4
UN: 3261
ADR: 8,II