2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC01648-1G PC01648-250MG PC01648-5G
APOSPC01648-1GEA 292 EUR
APOSPC01648-1G APOSPC01648-250MG APOSPC01648-5G
2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12047707
CAS nummer: 74457-87-7