(1S)-(-)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC01651-1G PC01651-250MG
APOSPC01651-1GEA 1220 EUR
APOSPC01651-1G APOSPC01651-250MG
(1S)-(-)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
(1S)-(-)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₁F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16170458
CAS nummer: 73854-05-4