Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Fluoro-3-(phenoxycarbonyl)nitrobenzene
PC01653-25G PC01653-5G
APOSPC01653-25GEA 483 EUR
APOSPC01653-25G APOSPC01653-5G
Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Formule: C₁₃H₈FNO₄
MW: 261.205 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16170460
CAS nummer: 1257535-04-8