1,1,1-Trifluorohexane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC01657-1G PC01657-5G
APOSPC01657-1GEA 116 EUR
APOSPC01657-1G APOSPC01657-5G
1,1,1-Trifluorohexane 97%
1,1,1-Trifluorohexane
Formule: C₆H₁₁F₃
Kookpunt: 75…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606064
CAS nummer: 17337-12-1
UN: 1993
ADR: 3,II