3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC01659-1G PC01659-5G
APOSPC01659-1GEA 90.6 EUR
APOSPC01659-1G APOSPC01659-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane 95%
3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane
Formule: C₆H₁₀F₃I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606066
CAS nummer: 1257535-27-5
UN: 1993
ADR: 3,III