2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-6-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC01673-100MG PC01673-1G PC01673-250MG
APOSPC01673-100MGEA 155 EUR
APOSPC01673-100MG APOSPC01673-1G APOSPC01673-250MG
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22689228
CAS nummer: 1414958-52-3