3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
PC01679-1G PC01679-250MG PC01679-5G
APOSPC01679-1GEA 185 EUR
APOSPC01679-1G APOSPC01679-250MG APOSPC01679-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18396946
CAS nummer: 1261827-82-0