3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0176-5G PC0176-1G
APOSPC0176-5GEA 199 EUR
APOSPC0176-5G APOSPC0176-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239.579 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631466
CAS nummer: 40251-61-4