3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0179-10G PC0179-5G PC0179-1G
APOSPC0179-10GEA 262 EUR
APOSPC0179-10G APOSPC0179-5G APOSPC0179-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.009 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631558
CAS nummer: 261763-17-1
UN: 3265
ADR: 8 III